Imprimer
Gel de silice, bleu, perles, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, avec indicateur
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
89050.292EA 28.8 EUR
89050.292 89050.360
Gel de silice, bleu, perles, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, avec indicateur
Gel de silice
Absorbant de l'humidité, neutre, ni déliquescent, ni corrosif. Il peut être régénéré par chauffage à 150°C env.
  • Free of cobalt(II)chloride
  • Regeneration is possible at 120 °C for 4 hours
  • Colour change from dark blue to pink
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%