Imprimer
Diéthanolamine 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
23372.290EA 43.2 EUR
23372.290 23372.360 23372.460
Diéthanolamine 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) 98.5 - 101.0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Melting point (lower value) ≥ 25 °C
Melting point (upper value) ≤ 29 °C
Water ≤ 0.15 %