Imprimer
Bacs de stockage en plastique, série MLT
Fournisseur: MULTIROIR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
901379 901386 901393 901416 901423 901430 901454 901461 901478 901492 901508 901515 901539 901546 901553
216-2509EA 2.8 EUR
216-2509 216-2510 216-2511 216-2512 216-2513 216-2514 216-2515 216-2516 216-2517 216-2518 216-2519 216-2520 216-2530 216-2537 216-2538
Bacs de stockage en plastique, série MLT
Boîtes Boîtes de rangement
Les bacs de stockage en plastique de la série MLT sont conçus pour optimiser le stockage, l'organisation et le prélèvement dans tous les secteurs d'activité.
  • Fabriqué en polypropylène
  • Convient pour un stockage de -20 à 65 °C
  • 100% recyclable
  • Convient à toutes les industries et à toutes les applications
  • Disponible en bleu, rouge et translucide
  • Nettoyage facile grâce aux parois lisses
Les bacs peuvent être empilés sur un comptoir ou placés sur des étagères. La façade ouverte permet une visualisation rapide et un accès facile au contenu, même lorsqu'ils sont empilés. Ces bacs en plastique sont ergonomiques, indéformables et très robustes. Ils conviennent à tous les environnements de travail et résistent à une utilisation intensive. La gamme comprend 5 tailles, d'une capacité de 0,8 L pour les plus petites pièces jusqu'à 22 L pour les produits en vrac les plus lourds.