Imprimer
Plateaux empilables en plastique
Fournisseur: MULTIROIR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26500PENPR 26501PENPR 26502PENPR 26503PENPR 26505PENPR 26506PENPR
MULC26500PENPREA 101 EUR
MULC26500PENPR MULC26501PENPR MULC26502PENPR MULC26503PENPR MULC26505PENPR MULC26506PENPR
Plateaux empilables en plastique
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Gamme de six plateaux en plastique empilables pour le stockage.
  • Fabriqué en polypropylène
  • Empilable
  • Résistance élevée aux impacts
  • Six couleurs disponibles
Les plateaux peuvent êtres utilisés à des températures allant de –20 à 60 °C.