Imprimer
Lingettes en microfibre haute performance, série 2010, Scotch-Brite™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2010HLWS 2010HLGN2 SB2010YE SB2010HPW
MMMA2010HLWSEA 0 EUR
MMMA2010HLWS MMMA2010HLGN2 MMMASB2010YE MMMASB2010HPW
Lingettes en microfibre haute performance, série 2010, Scotch-Brite™
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour tâches délicates
Les lingettes en microfibre haute performance Scotch-Brite™ de la série 2010 offrent un nettoyage très efficace et non pelucheux sur pratiquement toutes les surfaces, même les plus délicates.
  • Nettoyage très efficace et sans peluches sur pratiquement toutes les surfaces
  • Peut être utilisé avec ou sans eau, et avec ou sans détergent
  • Extrêmement durables, les lingettes peuvent résister jusqu'à 500 cycles de lavage
  • Lavable en machine jusqu'à 95 °C
Enlevez facilement la poussière, la saleté, l'huile et la graisse avec les lingettes en microfibre haute performance Scotch-Brite™ série 2010. Ces lingettes en microfibre haute performance offrent un nettoyage très efficace sans peluches sur pratiquement toutes les surfaces, même les plus délicates. Les lingettes ne laissent pas de traces et peuvent être utilisées avec ou sans eau, et avec ou sans détergent. Ils sont également extrêmement durables et peuvent résister jusqu'à 500 lavages à 95 °C.