Imprimer
Couvercle de filtre pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ TR-6310E, Versaflo™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Versaflo™
MMMATR6300FCEA 33.6 EUR
MMMATR6300FC
Couvercle de filtre pour respirateur à air propulsé pour Versaflo™ TR-6310E, Versaflo™
Respirateurs Systèmes de respiration
Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-6300FC est un couvercle de filtre qui aide à protéger le filtre 3M™ Versaflo™ TR-6310E contre les dommages physiques.
  • Protège le filtre des dommages physiques
  • Peut être nettoyé et réutilisé
Ce couvercle de filtre protège le filtre et permet aux utilisateurs de porter Versaflo™ Powered Air Turbo dans les douches de décontamination. Il peut contenir un pare-étincelles Versaflo™ TR-662 ou un préfiltre Versaflo™ TR-6600 en place pour une protection supplémentaire contre les grosses particules ou les étincelles. Le couvercle du filtre peut être nettoyé pour être réutilisé.