Imprimer
Lingettes Micro Duett, Scotch-Brite™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DUETTGN DUETTRT DUETTGB DUETTBU
MMMADUETTGNEA 719 EUR
MMMADUETTGN MMMADUETTRT MMMADUETTGB MMMADUETTBU
Lingettes Micro Duett, Scotch-Brite™
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les lingettes Scotch-Brite™ Micro duett sont des lingettes nettoyantes très efficaces pour une utilisation sur la plupart des surfaces courantes.
  • Lingettes pour un nettoyage sans peluches et sans traces, en particulier dans les zones humides
  • Peut être utilisé sec ou humide, avec ou sans produits chimiques
  • Bonne durabilité et lavable en machine jusqu'à 95 °C
Pour un nettoyage efficace sans peluches et sans traces, utilisez les lingettes Scotch-Brite™ Micro Duett. Ces lingettes haut de gamme offrent une excellente capacité d'absorption et d'essuyage, etEn savoir plus