Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes en toute simplicité depuis votre smartphone et connectez-vous rapidement à une imprimante industrielle fiable. Aucune autre imprimante d'étiquettes pilotée par téléphone n'offre aujourd'hui les mêmes possibilités de conception d'étiquettes que l'imprimante M211.
- Utilisez l'imprimante d'étiquettes M211, l'application mobile Express Labels et un téléphone pour créer et imprimer des étiquettes
- Étiqueteuse industrielle robuste, conçue pour durer et être performante sur tous les chantiers
- Faites-en plus tout au long de la journée avec 300 impressions d'étiquettes avec une charge complète de la batterie
- Connexion Bluetooth rapide et fiable
- Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes, même complexes, avec notre application Express Labels, à la pointe du marché
- Créez facilement des étiquettes en utilisant les données de vos feuilles de calcul existantes
- Travaillez efficacement en sauvegardant et en partageant rapidement vos conceptions d'étiquettes avec vos collègues
Concevez, prévisualisez et imprimez - tout cela à partir de votre téléphone. Simple et intuitive, la M211 est conçue pour être utilisée sur les chantiers. Elle fonctionne toute la journée avec une charge complète et résiste aux chutes, aux chocs et aux écrasements. Jamais auparavant une imprimante portable d'entrée de gamme n'avait réuni tous ces atouts en un seul appareil susceptible de changer la donne.
Faites votre choix parmi plus de 90 cartouches, remplies à ras bord de matériaux d'étiquetage fiables, testés et spécialisés, qui restent attachés et lisibles sur toutes les surfaces et dans tous les environnements.
Certifications: Résistant aux chutes de 1,8 m, Résistant aux écrasements de 115 kg, Résistant aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G).
Informations de livraison: L'imprimante (uniquement) est livrée dans un carton avec une cartouche d'étiquettes M21-750-499, un cordon d'alimentation CA avec des fiches UE, UK et US et un guide de démarrage rapide.
Le kit est livré dans une mallette rigide avec une imprimante M211, une cartouche d'étiquettes M21-750-499, un guide de démarrage rapide, un cordon d'alimentation CA avec des fiches UE, UK et US, un clip ceinture et un bloc d'alimentation.