Imprimer
, billes, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tamis moléculaire A3
28468.292EA 208 EUR
28468.292 28468.230
, billes, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Adsorption de molécules dont le diamètre est inférieur à 3 µm
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Test réussi
Loss on ignition (950 °C) max. 5%
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) min. 20%