Imprimer
Entraînements Masterflex® I/P® MasterSense®, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MFLX77421-00EA 10440 EUR
MFLX77421-00 MFLX77421-02 MFLX77421-00-EU MFLX77421-02-EU MFLX77421-00-IL MFLX77421-02-IL
Entraînements Masterflex® I/P® MasterSense®, Avantor®
Pompe Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Des pompes polyvalentes pour les applications de traitement - avec une interface intuitive à écran tactile et une connectivité avancée.
  • Les entraînements puissants et peu encombrants acceptent toutes les options de tête de pompe et de tubulure I/P
  • Écran tactile TFT/RGB capacitif de 17,8 cm (7") pour une résolution nette et un grand angle de vision
  • La pompe vous permet d'enregistrer et de récupérer les programmes de dosage les plus utilisés pour une mise en place rapide
  • Les mises à jour en direct du micrologiciel vous font profiter des améliorations apportées aux caractéristiques et aux fonctionnalités de l'entraînement
  • Accès utilisateur à trois niveaux - vous offrant la possibilité de contrôler qui peut faire fonctionner la pompe et à quel niveau
  • Modes de fonctionnement continu, répartition en volume et en temps - contrôle des lots et intervalle/arrêt en modes Volume et Temps
  • Cet entraînement offre une large plage de débit, de 0,0006 à 19 LPM, convenant à une variété d'applications et de flux de travail - empilez jusqu'à deux têtes de pompe pour un débit plus important
  • Le boîtier de l'entraînement est fabriqué en acier inoxydable 316 - IP 66 et NEMA 4X pour le lavage
Ces entraînements Masterflex® I/P® MasterSense® se caractérisent par une haute précision, un contrôle du débit répétable et des performances fiable; vous pouvez avoir tout ça dans un espace réduit. La technologie du capteur d'ouverture de tête arrête le moteur d'entraînement lorsque la tête de la pompe est ouverte ou connectez-le à un détecteur de fuite à distance pour arrêter la pompe chaque fois qu'une fuite est détectée dans le trajet du fluide.
Le moteur sans balai et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse avec un rapport de réduction de 6000:1. Le débit bidirectionnel et les capacités d'amorçage automatique permettent un fonctionnement régulier et continu.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® est une plateforme sécurisée, basée sur le cloud, qui permet de surveiller les pompes Masterflex ; vous recevrez des notifications en temps réel des paramètres de la pompe, notamment la vitesse, le débit, le volume de distribution, etc. Vous pouvez surveiller les processus critiques en cours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans avoir besoin de personnel sur place, tandis que les notifications vous alertent sur les conditions de fonctionnement et les messages d'erreur. Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet standard (RJ45) à l'arrière de l'entraînement.
Certifications: UL, cUL, CE.
Informations de commande: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Informations de livraison: Includes 1,8 m (6 ft.) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set; please order the specific catalog number with the desired plug type.