Simple variable speed control handles many fluid handling applications.
100:1 speed-control range controls flow over a wide range
Simple operation with single-turn speed control
Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Compact, cost-effective drive offers simple variable speed control for many fluid handling applications from general transfer to filtration to chemical injection. Conveniently coupled with an A-mount gear pump head for pulseless fluid flow.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.