Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Bürkle Stainless Steel Barrel Pumps for Flammable Liquids
PompePompes pour conteneur/transfert
Safely transfer flammable and combustible liquids with ease.
Constructed of conductive 304 stainless steel for enhanced durability and safety
Ideal for filling combustible liquids in accordance with groups IIA and IIB
Maintenance-free hand-operated pump
Safely transfer flammable liquids from containers with a capacity of 60 to 1000 L into smaller containers. To enhance safety, these hand-operated pumps can be grounded during use to conduct electricity. Operating temperature range is 32 to 140 °F (0 to 60 °C).
There are two pump styles to choose from. Models with discharge tube only feature a spout-type outlet. Models with discharge tube and stopcock are suitable for fluid transfer in which the outlet container is further from the filling container. The stopcock also allows for on/off fluid control. The removable hose is 3.9 ft (1.2 m) in length with a NW 8 mm ball valve and 1/2” (12.8 mm) diameter discharge nozzle.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.