PrimeLock® Installation Tools for High-Purity PFA Fittings
Sets d'outils
Easily install your High-Purity PFA Fittings.
Optimize performance of your PFA PrimeLock® Fittings
Handheld and benchtop installation tools help you to quickly and easily install the PrimeLock insert correctly every time. Benchtop tool is the quickest and easiest method of installing the insert when space constraints are not an issue. The compact, handheld tool enables you to install the insert in remote locations. Installation tools require mandrel(s) and clamp insert(s) for operation.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.