Masterflex® Microscope Slides with Wells, Avantor®
LamesLames de microscopes
Keep samples isolated.
Screen-printed well design prevents bleed-through
Hydrophobic epoxy ink withstands frequent washing and resists chemicals
Contrasting ink makes orienting the microscope field of view over a sample easy
These printed microscope slides feature circular wells designed to hold samples in place, allowing multiple wells per slide, so you can increase throughput without adding to cleanup. Black PTFE-based epoxy makes locating wells with a microscope simple and quick, improving efficiency. Select from a range of well counts to suit any application.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.