Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Masterflex® L/S® Precision Process Pump Systems, Avantor®
PompePompes péristaltiques
Easy-to-use drives offer precise speed control and digital display of rpm—NEMA 4X housings stand up to process and washdown applications.
Four digit LED display shows motor rpm—confirm speed setting at a glance
Integrated open-head sensor stops drive motor when pump head is opened
Reversible motor—purge tubing before or after pumping; pump fluid in either direction
LED indicators confirm motor direction
Powerful motors let you stack 2 or 4 pump heads for increased flow rates and for multichannel applications
Separate speed and power (on/off) control—maintain speed setting while turning pump on/off
NEMA 4X (IP66) rated housing
Remote control capabilities via a watertight connector on back of drive
These accurate console drives have powerful motors, speed display, and ±0.25% speed control for precise flow regulation—ideal for metering applications. Remote speed control requires cable assembly 77300-32.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.