Compatible with Siphon and Piston Hand-Operated Pumps.
Choose from a wide range of replacement parts and accessories
Model 07079-10 steel screw in adapter features a 1-3/4" NPT(F) connection and fits 5 gallon pails. Model 07079-15 flex spout adapter is constructed of durable polyethylene and fits 5 gallon containers with 5-5/8" (6.7 cm) openings. Model 07079-17 bung converter kit converts a Mauser course bung thread or standard course buttress to a 2" NPT connection.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.