Kobold Industrial Flow Indicators with Plastic Rotor
Flow Indicators
Integral cleaning mechanism ensures clear, unobstructed viewing.
Transparent glass cylinder
Self cleaning mechanism for the glass cylinder
Universal mountability
With a simple twist of the sight glass, integral wipers clean the viewing area to allow unobstructed observation of th rotor. The offending contaminants are then simply washed away by the medium flow. This process may be repeated as often as desired - no fuss - no downtime.
Available with brass or stainless steel fittings with female threads 1/4" to 1-1/2" NPT. The body is made of a hard glass (Duran) and the rotor and wipers are synthetic. The device is kept tight and rotatable through the use of low friction o-rings.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.