Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Offer outstanding potential for precision control in liquid and gas analysis.
High speed — typical response time is <5 ms
Maximum pressure up to 1250 psi
Constructed of noncorroding, passivated stainless steel
Leak tight to 1 x 10-7 cc/sec/atm Helium
These rugged valves operate with high repeatability, combining high speed and high flow in a small size. Coils are rated continuous duty and are potted for protection from dust and dirt.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.