Imprimer
Filtres à tamis pour pompes à aspiration
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
74604-02 74604-04 74604-10 74604-12 74604-14 74604-20 74604-22 74604-23 74604-24 74604-30 74604-32 74604-34 74604-42 74604-43 74604-44 74604-52 74604-53 74604-54 74605-12
MFLX74604-02EA 12.6 EUR
MFLX74604-02 MFLX74604-04 MFLX74604-10 MFLX74604-12 MFLX74604-14 MFLX74604-20 MFLX74604-22 MFLX74604-23 MFLX74604-24 MFLX74604-30 MFLX74604-32 MFLX74604-34 MFLX74604-42 MFLX74604-43 MFLX74604-44 MFLX74604-52 MFLX74604-53 MFLX74604-54 MFLX74605-12
Filtres à tamis pour pompes à aspiration
Filtres Strainers
Protection de la pompe contre les sédiments filtrés dans la conduite d'aspiration.
  • Matériau de fabrication : PVC (chlorure de polyvinyle) ou nylon
  • Tailles de 20, 40 et 80 mailles disponibles
  • Facilement démontable pour le nettoyage ou le remplacement
Ces filtres à tamis pour pompe à conduite d'aspiration sont idéaux pour empêcher les sédiments et les débris de pénétrer dans votre pompe afin d'en optimiser les performances. Choisissez un matériau de base en PVC (chlorure de polyvinyle) ou en nylon dans une large gamme de tailles de mailles pour toutes les applications.