Imprimer
Colliers sanitaires Masterflex® Smart Gasket®, acier inoxydable, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30544-11 30545-19
MFLX30545-15EA 455 EUR
MFLX30545-15 MFLX30542-07 MFLX30542-11 MFLX30542-19 MFLX30544-07 MFLX30543-03 MFLX30543-15 MFLX30543-19 MFLX30544-19 MFLX30544-11 MFLX30545-19 MFLX41001-49 MFLX41001-54
Colliers sanitaires Masterflex® Smart Gasket®, acier inoxydable, Avantor®
Seals Gaskets
Créez une connexion sécurisée avec vos joints sanitaires Masterflex® Smart Gasket®.
  • Fabriquées en acier inoxydable durable (SS)
Les colliers Smart Gasket sont indispensables avec les joints car ils comportent des fentes qui permettent d'adapter le nombre de ports. Les colliers sont spécifiques au nombre de ports sur le joint.