Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Indicators feature a bright orange rotor that spins to provide visual verification
Flow indicators feature a paddle-wheel that spins at a rate proportional to the flow. Lens can be removed with a 1/4 turn for easy cleaning. Use with fluids that have a viscosity less than 34 centipoise (150 µm filter is r ecommended for protection).
Indicators/Sensors feature a Hall-effect sensor that produces a 4.5 to 24 VDC pulse output. Maximum current source output is 70 mA, and frequency output range is approximately 25 Hz at low flow to 225 Hz at high flow.
Indicators/Switches offer extra level of reliability and protection with a built-in switch. Each Single Pole Double Throw (SPDT) switch is rated for 1 amp, 24 VDC resistive. Repeatability is ±2% ; accuracy is ±5%. An LED lights when the set point is reached for easy field calibration.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.