Compatible with Smart Trak and Switch-Pak installation fittings.
CSA approved intrinsically safe for use in hazardous environments
60 VA relay is selectable as normally open or normally closed via power supply wiring polarity
The LU10 series ultrasonic level switch is an excellent choice for a broad range of liquids, including those with light coating or scaling-type characteristics. Liquid examples include xylene, chromic acid and light cooking oil.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.