Ce kit de déversement spécialisé contient des absorbants, un agent neutralisant, des EPI et des accessoires afin que vous soyez prêt en cas d'urgence. Il est contenu dans un bac pratique, offrant une capacité d'absorption de 17 litres.
- À utiliser pour neutraliser les substances hautement basiques avant le nettoyage
- Léger et facile à déplacer pour une intervention rapide
- Tampons très absorbants pour essuyer l'équipement et nettoyer les déversements
- Boudin absorbant pour empêcher les déversements de se répandre sur le sol de travail
- Polymère neutralisant pour neutraliser les bases
- Gants et lunettes pour protéger les employés
- Sac d'élimination des déchets pour contenir tout le matériel utilisé
Placez des kits anti-déversement dans votre établissement afin d'être prêt à intervenir en cas de déversement. Ces kits combinent des tampons, des accessoires et des équipements de protection individuelle (EPI) afin que vous soyez prêt en cas d'urgence.
Ce kit de nettoyage contient des polymères neutralisants pour neutraliser les substances hautement basiques avant le nettoyage, avec un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation. Chaque kit de nettoyage contient également des instructions pratiques et visuelles pour une utilisation optimale du produit.
Informations de livraison: Chaque kit contient 2 sacs poubelles, 1 paire de gants, 2 boudins absorbants universels VWR® (121-0144), 10 tampons universels VWR® (121-0138), 1 lunette de protection, 1 combinaison, 1 neutralisateur de base, 1 pelle et grattoir. Avec des instructions pratiques et visuelles pour une utilisation optimale du produit.