CPC® Metal Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Inserts
Raccords et connecteurs
Convenience of a quick-disconnect in pressure and vacuum applications.
Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
Constructed of durable chrome-plated brass
Easy one-hand connection and disconnection
These CPC® metal quick-disconnect fittings are ideal for pressure and vacuum applications. Fittings are made of chrome-plated brass with stainless steel springs and latch. Valved fittings have an acetal shutoff valve that seals the flow path when fitting halves are disconnected. Can withstand vacuum to 250 psi, temperatures from −40 to 180 °F, and can be used with gases or liquids.
A complete coupler requires a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.