Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Masterflex® Microbore Transfer Tubing, PTFE, Avantor®
TuyauxTransfer Tubing
Ideal of extreme temperatures and harsh chemical environments.
Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
Regulatory approvals to match your unique application
Use this translucent tubing in extreme temperatures and in harsh chemical environments. It's chemically inert, has low permeability, and has the lowest friction coefficient of any tubing. Temperature range is –400 to 500 °F (–240 to 260 °C); melts at 620 °F (327 °C). Tensile strength is 2500 to 4000 psi. PTFE tubing resin is UL-recognized and complies with FDA (21 CFR 177.1550) and USP Class VI requirements.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.