Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
A collection to fit a wide range of critical applications.
Absolute-rated for use in many regulated processes
Meets a wide range of industry and government standards
These SOE cartridges have a 222 O-ring configuration to create a tight seal and prevent influent bypass. They are autoclavable to 250 °F (121 °C) and in-line sterilizable to 257 °F (125 °C) for up to 30-minute cycles; tolerant to an accumulated exposure of 10 hours. The filters may also be sanitized with compatible chemical agents. All cartridges are suitable to 180 °F (82 °C) at 10 psid. Use a SOE cartridge-sump adapter kit (sold separately) to secure cartridges within housings.
The cartridges comply with US CFR Title 21 guidelines for repeated food contact, comply with USP Class VI-121 °C Plastics guidelines and pass the MEM Elution Cytotoxicity Test. Aqueous extracts contain less than 0.25 EU/mL and typically exhibit low levels of non-volatile residues.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.