Imprimer
Bains secs chauffants numériques, LSE™ Corning®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6886-DB 6876-SB 6896-FB
CORN6886-DBEA 559 EUR
CORN6886-DB CORN6876-SB CORN6896-FB
Bains secs chauffants numériques, LSE™ Corning®
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Les éléments chauffants numériques pour bains à sec de Corning sont disponibles en configuration simple, double ou à quatre blocs et offrent une large gamme de températures allant jusqu'à 150 °C, ce qui les rend utiles pour une variété d'applications dans les laboratoires de biologie moléculaire, d'histologie, cliniques, environnementaux et industriels.
  • Capacité simple, double et quatre blocs pour maximiser le traitement des échantillons
  • Le double affichage permet de surveiller facilement la température et le temps
  • La connectivité USB permet la traçabilité des données
  • La chambre à blocs moulés offre une excellente uniformité de température
Les bains secs chauffants numériques Corning® LSE™ ont été conçus pour intégrer la meilleure combinaison de caractéristiques, notamment une capacité de bloc, un double affichage et une sonde de température externe, qui donne aux chercheurs en sciences de la vie la confiance et l'efficacité dont ils ont besoin lorsqu'ils travaillent avec des échantillons précieux.
Certifications: Certifié CSA, CE/TUV/CSA.
Informations de commande: Disponible en 120 V ; 230 V, fiche UE ; 230 V, fiche UK. Les blocs sont vendus séparément ; contactez votre représentant Avantor pour plus d'informations.
Attention: Condition/clause de non-responsabilité : Sauf indication contraire, tous les produits sont destinés à la recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des procédures diagnostiques ou thérapeutiques. Corning Life Sciences ne fait aucune déclaration concernant les performances de ces produits pour des applications cliniques ou diagnostiques.