Imprimer
Ciprofloxacin hydrochloride, powder
Marques : Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 1-Cyclopropyl- 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
61-277-RF 61-277-RG
MDTC61-277-RFEA 189 EUR
MDTC61-277-RF MDTC61-277-RG
Ciprofloxacin hydrochloride, powder
Ciprofloxacin hydrochloride
Le chlorhydrate (HCl) de ciprofloxacine est un antibiotique 4-fluoroquinolone souvent utilisé pour contrôler la contamination des mycoplasmes dans les lignées cellulaires infectées. Il fonctionne en interférant avec l'enzyme bactérienne ADN gyrase, nécessaire à la synthèse, la réplication et la transcription bactériennes dans les phases de croissance active et non active du cycle de vie de la bactérie. Le HCl de ciprofloxacine est efficace contre de nombreuses bactéries à Gram positif et à Gram négatif et est disponible sous forme de poudre.
It works by interfering with the bacterial enzyme DNA gyrase, which is necessary for bacterial synthesis, replication, and transcription in both the active and non-active growth phases of the bacterial life cycle. Ciprofloxacin HCl is effective against a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria and is offered in powder form.
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl
Poids moléculaire: 367.84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079044
Numéro CAS: 86393-32-0