Imprimer
Ampicilline sel de sodium, powder
Marques : Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D(-)-α-Aminobenzylpénicilline sel de Sodium
61-238-RM 61-238-RH
MDTC61-238-RMEA 376 EUR
MDTC61-238-RM MDTC61-238-RH
Ampicilline sel de sodium, powder
Ampicilline sel de sodium
L'ampicilline est un dérivé de la pénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne par la désactivation des transpeptidases sur la surface interne de la membrane cellulaire bactérienne. Un antibiotique ß-lactame portant une chaine latérale avec un groupe aminé est liée à la structure de la pénicilline. Son mode de résistance correspond au clivage de l'anneau ß-lactame de l'ampicilline par la ß-lactamase. L'ampicilline est efficace contre certaines bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
A ß-lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure, its mode of resistance is through the cleavage of ß-lactam ring of ampicillin by ß-lactamase.
Ampicillin is effective against Gram-positive and some Gram-negative bacteria.
Cdt: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Poids moléculaire: 371.39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3