Imprimer
Étiquettes en tissu de nylon pour les imprimantes d'étiquettes M210, M210-LAB et M211
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
152090 152091 152094 152092 152093
BRDY152090EA 31.5 EUR
BRDY152090 BRDY152091 BRDY152094 BRDY152092 BRDY152093
Étiquettes en tissu de nylon pour les imprimantes d'étiquettes M210, M210-LAB et M211
Étiquettes
Le tissu en nylon avec adhésif permanent permet l'étiquetage dans des environnements où règnent la chaleur, le froid, l'huile et la saleté. Idéal pour le marquage des fils et des câbles, le marquage des composants électroniques, l'identification des flacons de laboratoire et l'étiquetage général.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Coins arrondis
  • Convient à la congélation, à l'azote liquide et à l'autoclave
  • Température de service : -40 à 90 °C
  • À utiliser avec les imprimantes d'étiquettes portables M210 et M211
L'adhésif permanent agressif est adapté à une utilisation à basse température. Les étiquettes en tissu de nylon offrent une résistance à l'abrasion, une résistance aux carburants/huiles et une forte adhérence. Conçues pour les surfaces lisses, texturées/rugueuses, ou très texturées/à faible énergie de surface.
Remarque : ce matériau est reconnu par UL avec son ruban correspondant. Consultez la série de rubans recommandés pour connaître le ruban approprié à utiliser.
Étiquettes en tissu de nylon pour les imprimantes d'étiquettes M210, M210-LAB et M211