Imprimer
Distributeur à alimentation centrale, WypAll® Reach™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6221 6241
115-2528EA 61.9 EUR
115-2528 115-2967
Distributeur à alimentation centrale, WypAll® Reach™
Distributeurs de lingettes
Distributeur d'essuie-tout, noir transparent, portable, feuille unique. Garantit que les rouleaux restent propres et fermés pour aider à prévenir la transmission de bactéries d'origine alimentaire. Convient aux rouleaux d'alimentation centrale de service et de vente (115-2527) et de restauration et d'hygiène (115-2529 et 115-2531).
  • Un distributeur portable de rouleaux blancs ou bleus à alimentation centrale
  • Convient pour un rouleau blanc ou bleu à la fois
  • Distributeur de rouleaux centrefeed portable conçu pour être utilisé dans les environnements de service, de vente et de préparation des aliments
  • La conception garantit que les rouleaux d'alimentation centrale restent propres et fermés pour aider à prévenir la transmission de bactéries d'origine alimentaire
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils peuvent entrer en contact au cours de la journée, offrez aux employés et aux visiteurs une plus grande tranquillité d'esprit en proposant des solutions de nettoyage et de désinfection qui ont fait leurs preuves en matière d'hygiène sur le lieu de travail. Les solutions WypAll® ont été conçues pour améliorer les pratiques d'hygiène réglementaires et la conformité, en aidant à briser la chaîne de transmission des germes. Les produits professionnels de type papier d'essuyage de la marque WypAll® sont conçus pour les environnements spécifiques dans lesquels ils seront utilisés.
Le distributeur à alimentation centrale WypAll® Reach™ est un distributeur d'essuie-mains portable à feuille unique conçu pour permettre une utilisation contrôlée des rouleaux d'alimentation centrale des services alimentaires et d'hygiène ainsi que des services et de la vente. Ce système de distribution de rouleaux blancs et de rouleaux bleus, facile à manipuler, portable et fermé est conçu pour maintenir le rouleau d'alimentation central propre, ce qui contribue à prévenir la transmission de bactéries d'origine alimentaire. La distribution d'une seule feuille est conçue pour minimiser la contamination tout en encourageant une utilisation efficace des lingettes en papier. Le distributeur WypAll® Reach™ est également disponible avec un support qui permet de loger le distributeur ou de le transformer en distributeur mural (115-2528).