Imprimer
Ethidium bromure solution 0,07 %
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2273.0005 A2273.0015
A2273.0005EA 40.2 EUR
A2273.0005 A2273.0015
Ethidium bromure solution 0,07 %
Ethidium bromure
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Informations de livraison: Supplied in a dropper bottle.
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8