Imprimer
Outil en aluminium pour le transfert de flacons, CryoHolder
Fournisseur: PHARSOL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PS-OO1-CH-T PS-OO1-CH-C
479-2294EA 0 EUR
479-2294 479-2293
Outil en aluminium pour le transfert de flacons, CryoHolder
Fioles
Le CryoHolder est un outil qui vous permet de transférer rapidement, plus efficacement et en toute sécurité des cryofioles congelées. L'outil est fabriqué en aluminium et peut donc supporter de grands changements de température, de -196 °C dans l'azote liquide à 121 °C dans l'autoclave.
  • Compatible avec toutes les grandes marques de cryotubes
  • Taille et forme d'un stylo
  • Très facile à utiliser
Le design ergonomique du CryoHolder permet un travail plus rapide, élimine les gelures et les dommages au matériel biologique tout en rendant le transfert plus efficace.
Le CryoHolder est fabriqué en aluminium, ce qui permet de travailler avec de l'azote liquide ainsi que de le stériliser dans l'autoclave à 121 °C. Il est également résistant aux dommages mécaniques qui peuvent survenir pendant le processus de travail.
Le CryoHolder vous permet de travailler plus rapidement, car vous pouvez facilement prendre les cryovials et les déplacer. Comparé à l'utilisation de pinces ou de forceps, le CryoHolder vous aide à accomplir la tâche 55% plus rapidement, garantissant ainsi que l'échantillon biologique ne décongèle pas.
Le modèle T est le modèle qui convient aux flacons et aux tubes cryogéniques des fabricants suivants :
- Flacons Thermo Fisher Nunc
- Flacons Starlab
- Flacons CryoKING (filetage extérieur)
- Flacons SSIbio
- Flacons de congélation CELLTREAT (filetage interne)
Le modèle C est le modèle qui convient aux flacons et aux tubes cryogéniques des fabricants suivants :
- Flacons Corning
- Flacons Elkay
- Flacons Simport
- Flacons Alpha Laboratories
- Flacons Greiner Bio-One
- Flacons VWR®
- Flacons Sarstedt CryoPure
- Flacons Daiger AvitroLab (filetage interne)
Cdt: Emballé individuellement dans un emballage en carton.