Imprimer
Cuvette, en acier inoxydable, forme basse
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4208-0020 4208-0021 4208-0022 4208-0023 4208-0024 4208-0025
BURK4208-0020EA 21.5 EUR
BURK4208-0020 BURK4208-0021 BURK4208-0022 BURK4208-0023 BURK4208-0024 BURK4208-0025
Cuvette, en acier inoxydable, forme basse
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
La cuvette robuste en acier inoxydable est idéale pour nettoyer, désinfecter ou stériliser des instruments ainsi que pour déposer et transporter différents dispositifs ou échantillons. Grâce à sa surface lisse, la cuvette à instruments est facile à nettoyer.
  • Pour nettoyer, désinfecter, stériliser ou déposer des accessoires de laboratoire
  • Stable et hygiénique
  • Autoclavable
Cette cuvette rectangulaire à bord bas peut être utilisée dans divers domaines de la pharmacie, de la chimie, des cosmétiques et de l'alimentation.