Imprimer
Racleur acier inoxydable
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5386-0030 5386-0035
216-2503EA 74.7 EUR
216-2503 216-2504
Racleur acier inoxydable
Raclettes
Le racleur de haute qualité est approprié pour gratter, lisser, nettoyer, enduire ainsi que pour éliminer des substances collante adhérant fortement ou des fluides séchés. Le bord du racleur en acier inoxydable résistant à la corrosion est idéal pour couper ou diviser en portions des produits visqueux.
  • Acier inoxydable V4A (1.4404), pour une résistance chimique idéale
  • La version extra stable garantit une longue durée de vie
  • Stérilisable, autoclavable
La surface lisse, sans raccord et robuste garantit un nettoyage sans problème et satisfait les exigences hygiéniques.
Ce racleur est approprié comme moyen auxiliaire dans le laboratoire, la production et dans la salle blanche. Il convient à l’utilisation solide dans les industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et des boissons.