Imprimer
Entonnoirs à usage unique à poudre, LaboPlast® / SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-6005 5378-6006 5379-0041 5379-1041 5378-6007 5378-6008
221-0308EA 21.1 EUR
221-0308 221-0309 221-0310 221-0311 221-0312 221-0313
Entonnoirs à usage unique à poudre, LaboPlast® / SteriPlast®
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
L’entonnoir à poudre à usage unique a un écoulement court et large, il est approprié pour le transvasement d’échantillons et de matériaux pulvérulents, de granulés, de suspensions mais aussi d’autres liquides.
  • Pour un transvasement simple et sûr
  • La large ouverture empêche le colmatage
  • Moyen auxiliaire pour les laboratoires, les salles blanches ou pour le prélèvement d’échantillons
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Emballée une par une et stérilisée en option
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La large ouverture de l’entonnoir à poudre à usage unique empêche le colmatage par la poudre ou les granulés pendant le transvasement. L’aide au remplissage, pratique et hygiénique, est ainsi un accessoire utile lors du prélèvement d’échantillons ou dans le laboratoire. Entonnoir à usage unique est aussi parfaitement approprié pour le filtrage en liaison avec un filtre papier.
Le stable entonnoir à usage unique pour les substances pulvérulentes est un auxiliaire idéal pour les laboratoires, dans la salle blanche et lors du prélèvement d’échantillons, il peut être utilisé dans les secteurs pharmaceutique, chimique et cosmétique, dans l’industrie agroalimentaire et du fourrage ainsi que dans tous les secteurs dans lesquels une pureté particulière est primordiale.
Cdt: 10 pièce par pack, emballé un par un.