Imprimer
Entonnoirs à usage unique à liquide, LaboPlast® / SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-6001 5378-6002 5379-0040 5379-1040 5378-6003 5378-6004
221-0303EA 21.1 EUR
221-0303 221-0304 221-0305 221-0306 221-0307 221-0314
Entonnoirs à usage unique à liquide, LaboPlast® / SteriPlast®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Entonnoir à liquide à usage unique pour le remplissage sûr, idéal pour le remplissage aisé de bouteilles et d’autres bidons avec un orifice de remplissage étroit.
  • Pour un remplissage ou un filtrage simple et fiable
  • Convient pour une utilisation dans les laboratoires et les salles blanches ou pour l'échantillonnage
  • Fabrication en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Emballé individuellement et éventuellement stérilisé
  • Conforme aux exigences alimentaires de l'UE et aux réglementations de la FDA
L’entonnoir à usage unique permet de transvaser sans perte des échantillons de fluides ou des solides qui peuvent s’écouler. L’aide au remplissage, pratique et hygiénique, est ainsi un accessoire utile lors du prélèvement d’échantillons ou dans le laboratoire.
Entonnoir, produit en salle blanche, doté d'œillets d’accrochage et de nervures d’extraction, pour la purge d’air et ainsi un débit uniforme lors du remplissage. Entonnoir à usage unique est aussi parfaitement approprié pour le filtrage en liaison avec un filtre papier.
L’entonnoir à usage unique est un auxiliaire idéal pour les laboratoires, dans la salle blanche et lors du prélèvement d’échantillons, il peut être utilisé dans les secteurs pharmaceutique, chimique et cosmétique, dans l’industrie agroalimentaire et du fourrage ainsi que dans tous les secteurs dans lesquels une pureté particulière est primordiale.
Cdt: 10 pièce par pack, emballé un par un.