Imprimer
Microplaques PCR 96 puits pour automatisation, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43001-0301EA 244 EUR
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
Microplaques PCR 96 puits pour automatisation, J.T.Baker®
Microplaques Plaques PCR
Les microplaques PCR J.T.Baker® sont constituées de deux éléments en plastique. Un cadre ultra-rigide en polycarbonate pour l’automatisation et des puits ultra-fins en polypropylène pour garantir un transfert thermique et des résultats qPCR optimaux.
  • Available in barcoded and non barcoded versions
  • Standard SBS format for use with automation
  • Slightly raised well rims for better sealing
  • Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
  • White or clear frame and wells
  • Alphanumeric well markings
  • V-bottom
  • Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) for optimal qPCR results depending on the qPCR cycler. White wells ensure high quality qPCR results by concentrating fluorescent signal, preventing loss of signal, and allowing for better signal detection by the instrument.
Applications : PCR, qPCR, création de bibliothèques NGS.
Certifications: Fabriquées dans un environnement de salle blanche (ISO 14644-1 Classe 8). Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR.
Cdt: 10 packs de 5 microplaques dans une feuille en PE.