Imprimer
Chiffons de nettoyage recyclés, r-MicronQuick
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
170605 170632 170633 170634
115-2962EA 19.7 EUR
115-2962 115-2963 115-2964 115-2965
Chiffons de nettoyage recyclés, r-MicronQuick
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Les chiffons de nettoyage r-MicronQuick contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité en réduisant les déchets et les émissions de CO2 tout au long du processus de nettoyage. Les chiffons de nettoyage r-MicronQuick, très résistants, sont fabriqués à partir d'une technologie supérieure de micronfibres recyclées (jusqu'à 70 %), sans compromis sur les performances de nettoyage et l'hygiène.
  • Performance de nettoyage supérieure en microfibres
  • Fabriqué à partir de 70% de PES recyclé
  • Élimination des virus à 99,99 %
  • Nettoyage sans traces
  • Peut être utilisé à sec, humide ou mouillé
  • Les chiffons peuvent supporter jusqu'à 400 cycles de lavage
Les chiffons r-MicronQuick génèrent une très faible friction, ce qui améliore l'ergonomie. Grâce au faible volume du tissu, les coûts de lavage sont optimisés, ce qui, combiné à plusieurs centaines de cycles de lavage, permet de réduire les coûts globaux. Le polyester recyclé est fabriqué à partir de plastique post-consommation.
Idéal pour une utilisation dans les zones de soins, où un niveau élevé de propreté et d'hygiène est requis. Le système de codage en quatre couleurs permet de différencier le chiffon, ce qui réduit le risque de contaminations croisées potentielles. Ce chiffon à usage multiple est spécialement conçu pour le lavage quotidien.