Série industrielle de balances à plateforme avancées, offrant une précision accrue et un temps de stabilisation rapide, combinés à un fonctionnement simple et intuitif et à un grand écran graphique pour les applications de laboratoire et les environnements industriels. Idéal pour peser, mélanger, compter et contrôler le poids.
- Algorithmes de filtrage efficaces pour des résultats rapides et précis
- Temps de stabilisation rapide
- Facile à nettoyer et haute résistance chimique
- Choix entre deux tailles de plateforme (M-Line 280×280 mm, L-Line 300×400 mm)
- Différentes tailles de colonne, pour pesée sur table ou au sol (M-Line 360 mm, L-Line 660 mm)
- Neuf applications intégrées avec sortie de données conforme aux BPL/BPF : Pesage et dosage - comptage - pesée en pourcentage - détermination de la densité - unités de mesure - pesée d'animaux - formulation - totalisation
- Enregistrement BPL/ISO des valeurs de poids avec date, heure et numéro de série
- Connectivité RS232 - imprimante et PC
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 54
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison: Livré avec adaptateur secteur et prise universelle. Des poids d'étalonnage sont disponibles auprès d'Avantor. Veuillez consulter la rubrique 'Poids d'étalonnage'.
Attention: