Imprimer
Bouchon de déchets de contrôle DLC, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M250-30 M255-30 M256-30
BOHLM250-30EA 697 EUR
BOHLM250-30 BOHLM255-30 BOHLM256-30
Bouchon de déchets de contrôle DLC, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Pour éviter tout débordement des bidons grâce à la connexion d'un bouchon de contrôle b.safe à un écran b.safe pour le contrôle électronique du niveau.
  • Bouchon à vis PPS
  • Insert librement rotatif en PTFE
  • Évitez les bidons qui débordent
Avec 2 câbles fixes (longueur d'environ 0,5 m chacun) pour la connexion à un écran b.safe qui signale une pré-alerte lorsqu'env. 50% du volume nominal sont atteints et une alerte principale de changement de bidon dès que 100% du volume nominal sont atteints. Avec 1 lumière clignotante LED rouge supplémentaire pour une identification facile d'un bidon plein. Avec raccords PFA pour tubes capillaires de diamètre extérieur 1,6/2,2/3,2 mm (filetage UNF 1/4"), raccord de tuyau pour tube ID 5,5-8 mm (filetage NPT 1/8"), aveugle raccords pour fermer les connexions inutilisées et 1 connecteur GL 14 pour la fixation du filtre d'échappement b.safe.
La pré-alerte supplémentaire permet à l'utilisateur de fournir des conteneurs d'échange pour de gros volumes de déchets, par ex. avant la fin du travail ou le week-end. Surveillance fiable du niveau de remplissage des conteneurs à déchets dans les armoires et les établis de laboratoire. Grâce à l'utilisation des tubes à déchets b.safe, les déchets de solvants sont acheminés directement dans le bidon, les vapeurs de solvants sont retenues par le filtre d'échappement à charbon actif ou peuvent être évacuées vers la hotte au moyen d'un tuyau de ventilation.