Imprimer
Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol 70% indicateur de pH
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31723.230EA 92.2 EUR
31723.230 31723.290
Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol 70% indicateur de pH
Phénolphtaléine
  • Transition range pH 8.2-9.8
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Poids moléculaire: 318.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 III
Indice Merck: 14,07243
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Application test passes test