Imprimer
Tubes à déchets, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R1410-06 R1410-10 R1410-15 R1410-25
BOHLR1410-06EA 149 EUR
BOHLR1410-06 BOHLR1410-10 BOHLR1410-15 BOHLR1410-25
Tubes à déchets, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Tuyau flexible ondulé permettant d'acheminer les déchets de solvants liquides, par exemple d'un support de bureau b.safe, vers un bidon avec bouchon et raccord GL 25.
  • Tubes ondulés en PTFE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Hautement flexible
  • Haute résistance chimique
Découpé dans un tube ondulé flexible en PTFE-EX dissipateur d'électricité statique, en forme de spirale à l'intérieur et à l'extérieur. Comprend deux raccords à vis b.safe pour le filetage GL 25 du raccord du tube de déchets, par exemple des supports de bureau b.safe ou des bouchons de déchets b.safe, une clé hexagonale SW10 et un support de tube pour le montage mural. Pour pouvoir couper le tuyau à la longueur souhaitée, les raccords b.safe ne sont pas montés. La clé hexagonale permet de les visser dans le tuyau.
Si des tubes plus longs sont nécessaires, les tubes ondulés b.safe R 773-18 et les raccords à vis b.safe pour tubes d'évacuation R 1405-08 peuvent être combinés individuellement.