Imprimer
Mini-répartiteur d'affichage, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R658-04 R659-04
BOHLR658-04EA 437 EUR
BOHLR658-04 BOHLR659-04
Mini-répartiteur d'affichage, b.safe
Capteurs de niveau
Unité d'affichage pour commander le b.safe Splitter, qui est disponible en option conjointement avec les capteurs de niveau de remplissage connectés dans les b.safe Waste Caps et b.safe System Waste Caps.
  • Avec fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni
  • Compatible avec toutes les versions des Waste Caps b.safe
  • Un confort supplémentaire offre la possibilité de mettre en veilleuse la sonnerie d'alarme pendant le changement de bidon
Boîtier d'alarme avec touches tactiles et indicateurs LED pour contrôler le fonctionnement et le niveau de remplissage des capteurs connectés. Programmé uniquement pour contrôler le b.safe Splitter pour la surveillance de 2 conteneurs de collecte et un passage automatique du conteneur plein au conteneur vide. Alarme optique uniquement lorsque la capacité nominale du conteneur 1 est atteinte, alarme optique et acoustique lorsque la capacité nominale des deux conteneurs est atteinte. L'alarme acoustique reste activée jusqu'à ce qu'un conteneur vide soit confirmé. Convient aux b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC avec alarme principale. Vous pouvez choisir entre 2 versions : La version 'Wall' pour une installation dans les plaques frontales des meubles de laboratoire ou la version 'Table' avec un boîtier pour les tables. Comprend un bloc d'alimentation (entrée : AC 100 à 240 V/50 à 60 Hz, 0,5 A, sortie : 24 V DC, 0,5 A) avec des fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.
Vous avez le choix entre une version murale pour une installation dans les plaques frontales des meubles de laboratoire, ou une version sur table avec un boîtier pour une installation sur une table. Le boîtier en plastique permet une installation sûre. Utilisation facile grâce à la surface tactile. En guise de sécurité spéciale, la fonction de répartition peut utiliser les volumes restants des conteneurs pleins pour éviter qu'ils ne débordent.
Informations sur les accessoires: Le dispositif de signalisation combiné avec une lampe de poche à LED rouge et une sirène supplémentaire (son continu) peut être utilisé dans une pièce séparée ou à des niveaux de bruit élevés. En fonction de la prise de sortie connectée au b.safe Display, il peut être utilisé comme alarme unique ou pour surveiller plusieurs conteneurs. Boîtier en ABS avec protection IP 65. Comprend un bloc d'alimentation (entrée : AC 100 à 240 V/50 à 60 Hz, 5,5 A, sortie : 24 V DC, 0,5 A) et des fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.