Imprimer
Sink XL, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
b.safe
BOHLR1250-40EA 1400 EUR
BOHLR1250-40
Sink XL, b.safe
Robinets et éviers Éviers
Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique, avec fond incliné pour une vidange complète.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Avec câble de mise à la terre installé
  • Peut être entièrement recouvert
A intégrer dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail pour une élimination facile de grandes quantités de déchets de solvants liquides. Raccord fileté GL 25 pour connecter les tubes à déchets b.safe qui transportent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons.
Drain de Ø 60 mm avec tamis amovible. Drain inférieur avec filetage mâle GL 25 pour le raccordement direct aux tubes d'évacuation flexibles b.safe. Connexion de mise à la terre sur le côté avec câble de mise à la terre intégré (longueur 1,5 m).
Informations sur les accessoires: Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'évier peut être entièrement recouvert par le couvercle Lid XL (R 1255-40) disponible séparément, et servir d'espace de travail supplémentaire.