Réfractomètres de paillasse précis et simples à manier pour une utilisation en laboratoire ou en production.
- Large gamme de mesure
- Brix, RI, échelles utilisateur
- Contrôle de la température par système Peltier
- Écran tactile de 7 pouces
- Affichage multilingue
- Menu intuitif
- Mémorisation jusqu'à 4000 lectures
Deux réfractomètres de paillasse distincts, de haute précision, qui offrent aux utilisateurs un choix basé sur la gamme de mesure et le type d'application. Les deux modèles sont équipés d'échelles d'indice de réfraction (nD) et de sucre (Brix) et il est possible de charger jusqu'à 25 échelles couramment utilisées à partir de la bibliothèque de l'instrument.
Le PLR1 est parfaitement adapté à l'utilisation d'échantillons plus difficiles rencontrés dans le secteur de l'alimentation, des boissons et de l'industrie. Des optiques spécialement conçues, notamment un prisme en saphir, facilitent les mesures d'échantillons non homogènes tels que les sirops de sucre épais, les échantillons opaques et ceux qui peuvent contenir des matières fibreuses comme la pulpe de fruit ou des solides en suspension dans des émulsions comme les solides minuscules que l'on trouve lors de la production de café. Les échelles standard comprennent le Brix et l'indice de réfraction. D'autres échelles sont disponibles, notamment pour le HFCS (40/55/90), le % d'eau dans le miel et le moût de raisin.
Le PLR2 est particulièrement adapté à une utilisation dans la recherche et la production de produits chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, de saveurs, de parfums et d'arômes, en raison de son large indice de réfraction et des matériaux robustes des joints qui sont installés dans la zone de mesure.
Les deux instruments sont dotés de fonctionnalités qui répondent aux besoins d'un laboratoire moderne. De la commande Peltier intelligente intégrée, aux mesures via un système de méthodes simple qui suit les performances de l'échantillon par rapport à des limites prédéfinies, en passant par la gestion sécurisée du stockage, de l'échange et de la signature des données. Les opérations quotidiennes, telles que la lecture et l'étalonnage, sont simplifiées grâce à l'écran tactile de l'instrument. Le nettoyage des échantillons est facile à effectuer en raison de la forme peu profonde du prisme, qui permet d'éviter toute contamination croisée entre échantillons.
Précision : ±0,00001 nD ; ±0,01 °Bx
Interface : 3× USB (A), 1× Ethernet
Certifications: Conforme aux normes US/EP/BP/JP. Répond à la réglementation FDA 21 CFR Partie 11.
Informations de commande: Une sélection d'accessoires et de pièces de rechange est disponible pour optimiser l'instrument et lui permettre de fonctionner parfaitement, jour après jour. Possibilité d'installer des options supplémentaires. Documentation de validation IQ/OQ/PQ disponible sur demande.
Informations de livraison: Fourni avec des câbles d'alimentation (UK, EU et DK) et un manuel d'utilisation multilingue.