Imprimer
VWR®, Congélateurs ULT Eco Premium
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471-1253EA 15710 EUR
471-1253
VWR®, Congélateurs ULT Eco Premium
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
VWR® ULT Eco Premium Les congélateurs sont conçus pour un stockage sûr et fiable des échantillons sensibles. Ils se caractérisent par une commande ergonomique et une faible consommation d'énergie.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet interface for data transfer
Les congélateurs VWR® ULT Eco Premium sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable, d'une configuration de rack flexible et incluent une faible consommation d'énergie et des coûts d'électricité. Ils disposent de compartiments de chambre adaptables individuellement et les échantillons restent congelés pendant >30 heures en cas de panne de courant ou de panne du système. Les réfrigérants respectueux du climat utilisés contribuent à protéger l’environnement.
Certifications: UL, cUL, UKCA.
Informations de commande: Une variété d'accessoires sont disponibles, ceux-ci doivent être commandés séparément.