Imprimer
VWR®, Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
479-2265EA 97.7 EUR
479-2265 479-2266 479-2267 479-2268 479-2269 479-2270 479-2271
VWR®, Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Les racks de congélateur en tant que systèmes de stockage et d'inventaire pour les congélateurs verticaux ULT facilitent l'organisation de vos échantillons.
  • Different height and depth dimensions are available and can be used in all freezer brands
  • Racks for standard 2" cryoboxes (133×133×51 mm)
  • Made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges
  • Organise and find your samples quickly
These racks are made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges. Side access racks are a cost-effective freezer rack that will fit into any freezer.
Mesurez la hauteur et la profondeur intérieures du compartiment de votre congélateur avant de choisir les bonnes grilles. Dans l'onglet 'Informations associées', vous trouverez des informations supplémentaires pour vous aider dans la sélection.
Informations de commande: Delivered without cryoboxes.