Imprimer
VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
479-2258EA 167 EUR
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Les racks de congélateur en tant que systèmes de stockage et d'inventaire pour les congélateurs verticaux ULT facilitent l'organisation de vos échantillons.
  • Différentes dimensions de hauteur et de profondeur sont disponibles et peuvent être utilisées dans toutes les marques de congélateurs
  • Racks pour cryoboîtes Standard 2" (133×133×51 mm)
  • Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion avec des bords lissés
Ces racks assurent un processus de fonctionnement ergonomique lorsque les tiroirs sont placés dans le rack. Grâce à sa conception coulissante, il est facile d'obtenir des échantillons sans sortir tout le rack du congélateur. Le plateau a une poignée d'accès facile.
Mesurez la hauteur et la profondeur intérieures du compartiment de votre congélateur avant de choisir les bonnes grilles. Dans l'onglet 'Informations associées', vous trouverez des informations supplémentaires pour vous aider dans la sélection.
Informations de commande: Livré sans cryobox.