Imprimer
Détecteur de niveau de table à mini-affichage, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R659-01 R659-02 R659-03
BOHLR659-01EA 283 EUR
BOHLR659-01 BOHLR659-02 BOHLR659-03
Détecteur de niveau de table à mini-affichage, b.safe
Capteurs de niveau
Le b.safe Mini-display est la solution de base optimale pour le contrôle local d'unités HPLC individuelles.
  • Avec fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni
  • Compatible avec toutes les versions des bouchons de déchets b.safe
  • Un confort supplémentaire offre la possibilité de mettre en veilleuse la sonnerie d'alarme pendant le changement de bidon
L'unité d'affichage est conçue pour surveiller les capteurs de niveau de remplissage connectés dans les b.safe Waste Caps et les b.safe System Waste Caps. Le boîtier en plastique étanche permet un placement sûr dans la zone de travail. Utilisation facile grâce à la surface tactile.
Boîte d'alarme dans un boîtier en plastique. La partie frontale est équipée de boutons tactiles et de voyants lumineux pour contrôler le fonctionnement et le niveau de remplissage des capteurs connectés. L'alarme principale optique et acoustique se déclenche lorsque les conteneurs sont pleins et s'arrête dès qu'un conteneur vide est identifié. Disponible en version 1 ou 2 canaux, adapté aux b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC avec alarme principale, version DLC pour b.safe Waste Caps DLC / System Waste Caps DLC avec pré-alarme et alarme principale. Alimentation électrique incluse (entrée : AC 100 à 240 V/50 à 60 Hz, 0,5 A, sortie : 24 V DC, 0,5 A).
Les boîtiers d'alarme b.safe sont disponibles en version "murale" pour une installation fixe sur la face avant du mobilier de laboratoire, ou en version "table" pour une utilisation en mode bureau.
Informations sur les accessoires: Le dispositif de signalisation combiné avec une lampe de poche à LED rouge et une sirène supplémentaire (son continu) peut être utilisé dans une pièce séparée ou à des niveaux de bruit élevés. En fonction de la prise de sortie connectée au b.safe Display, il peut être utilisé comme alarme unique ou pour surveiller plusieurs conteneurs. Boîtier en ABS avec protection IP 65. Comprend une alimentation électrique (entrée : AC 100 à 240 V/50 à 60 Hz, 5,5 A, sortie : 24 V DC, 0,5 A) et des fiches pour l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.